Merck
528100
PI-103
≥97% (HPLC), PI3-K inhibitor, solid
Synonym(e):
PI-103, 3-(4-(4-Morpholinyl)pyrido[3ʹ,2ʹ:4,5]furo[3,2-d]pyrimidin-2-yl)phenol, mTOR-Inhibitor V, PI 3-K-Inhibitor V
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H16N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PI-103, A cell-permeable pyridinylfuranopyrimidine compound that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of DNA-PK, PI3-K, and mTOR.
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N5(CCOCC5)c1nc(nc3c1[o]c4ncccc43)c2cc(ccc2)O
InChI
1S/C19H16N4O3/c24-13-4-1-3-12(11-13)17-21-15-14-5-2-6-20-19(14)26-16(15)18(22-17)23-7-9-25-10-8-23/h1-6,11,24H,7-10H2
InChI key
TUVCWJQQGGETHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Pyridinylfuranopyrimidin-Verbindung, die als potenter und mit ATP konkurrierender Inhibitor von DNA-PK, PI3-K und mTOR (IC50 = 2, 8, 88, 48, 150, 26, 20 bzw. 83 nM für DNA-PK, p110α;, p110β;, p110δ;, p110γ;, PI3-KC2β;, mTORC1 bzw. mTORC2) wirkt. Sie hemmt ATR und ATM nur bei wesentlich höheren Konzentrationen (IC50 = 850 bzw. 920 nM) und legt selbst bei Konzentrationen von bis zu 10 µ;M geringe Aktivität gegenüber einem Panel von über 40 anderen Kinasen an den Tag. Blockiert nachweislich wirksam den PI3-K/Akt-Signalweg und die Zellproliferation in Gliomzelllinien sowohl in vitro als auch in vivo. Eine 10-mM-Lösung (2 mg/574 µ;l) von PI-103 (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-528101&;#124;[/islink]">;528101<;/A>;) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
DNA-PK, PI3-K und mTOR
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 2, 8, 88, 48, 150, 26, 20 bzw. 83 nM für DNA-PK, p110α;, p110β;, p110delta, p110γ;, PI3-KC2β;, mTORC1 bzw. mTORC2
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Eine leichte Erwärmung kann erforderlich sein, um eine vollständige Solubilisierung zu erreichen.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
Verwandter Inhalt
Human Kinome Poster: The InhibitorSelect™ Protein Kinase Inhibitor Libraries provide broad coverage of the human kinome as shown here. The depicted human kinome dendrogram of 518 kinases are classified into five broad groups, 90 families, and 145 subfamilies. Inhibitor coverage was assigned based upon published data related to potency (IC50, EC50, Kd, etc.) for individual kinases harvested from the literature. Colored dots denote which library contains an inhibitor with demonstrated potent activity against the designated kinase and do not necessarily reflect known specificity of the inhibitor. Coverage of lipid and atypical kinases are depicted as a separate dendrogram. As shown, Calbiochem® Protein Kinase Inhibitor Libraries cover all major kinase families including TK, CMGC, CAMK, AGC, CK1, STE, TKL, as well as Lipid or Atypical kinase families.
Qi-Wen Fan et al.
Cancer cell, 9(5), 341-349 (2006-05-16)
The PI3 kinase family of lipid kinases promotes cell growth and survival by generating the second messenger phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate. To define targets critical for cancers driven by activation of PI3 kinase, we screened a panel of potent and structurally diverse drug-like
Florence I Raynaud et al.
Cancer research, 67(12), 5840-5850 (2007-06-19)
Extensive evidence implicates activation of the lipid phosphatidylinositide 3-kinase (PI3K) pathway in the genesis and progression of various human cancers. PI3K inhibitors thus have considerable potential as molecular cancer therapeutics. Here, we detail the pharmacologic properties of a prototype of
Zachary A Knight et al.
Cell, 125(4), 733-747 (2006-05-02)
Phosphoinositide 3-kinases (PI3-Ks) are an important emerging class of drug targets, but the unique roles of PI3-K isoforms remain poorly defined. We describe here an approach to pharmacologically interrogate the PI3-K family. A chemically diverse panel of PI3-K inhibitors was
Global Trade Item Number
SKUGTIN
528100-5MG04055977270464
528100-1MG04055977270457