Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42010127
Specific activity:
≥2000 units/mg protein
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
description
Merck USA index - 14, 7146
form
lyophilized
specific activity
≥2000 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
10 mM HCl: 0.5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natives Pepsin aus der Magenschleimhaut des Schweins. Sezerniert von der Magenschleimhaut. Aktiv unter sauren Bedingungen. Katalysiert die Hydrolyse von Aminoacyl-Prolin in eine Aminosäure und Prolin. Inhibitoren sind unter anderem aliphatische Alkohole, Pepstatin A und ein pH-Wert >; 6,0.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Bergmeyer, H.V. 1984. Methods of Enzymatic Analysis (3rd ed., vol. 5) p. 232, Academic Press, New York.
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die Hämoglobinsubstrate in TCA-lösliche Produkte verdaut, gemessen als Veränderung der Absorbanz bei 280 nm von 0,001 pro Minute bei 37 °;C, pH 2,0.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 516360-2.5GM | 04055977198782 |
| 516360-500MG | 04055977198799 |