5.04519
CIQ
Synonym(e):
CIQ, (3-Chlorophenyl) [3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-2(1H)-isoquinolinyl]methanone
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C26H26ClNO5/c1-30-20-7-9-21(10-8-20)33-16-23-22-15-25(32-3)24(31-2)14-17(22)11-12-28(23)26(29)18-5-4-6-19(27)13-18/h4-10,13-15,23H,11-12,16H2,1-3H3
InChIKey
VYMILMYEENZHAR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
NMDA receptors
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Ogden, K., et al. 2013. Mol. Pharmacol.83, 1045.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable