489475
Anti-LRP-5/6 Mouse mAb (1A12)
liquid, clone 1A12, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein-5/6
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A12, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... LRP5(4041)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable