Merck
487952
NOC-7
A nitric oxide (NO) donor similar to NOC-5 but with a much shorter half-life of NO release.
Synonym(e):
NOC-7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H14N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
0.1 M NaOH: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C5H14N4O2/c1-6-4-3-5-8(2)9(11)7-10/h6,11H,3-5H2,1-2H3
InChI key
AXAGAUVQMYPYHM-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein Stickstoffoxid(NO)-Donator, der NOC-5 (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-487950&;#124;[/islink]">;487950<;/A>;) ähnelt, jedoch mit einer viel kürzeren Halbwertszeit der NO-Freisetzung. Die Halbwertszeit (t½;) in PBS, pH 7,4, beträgt 10 Minuten bei 22 °;C. Nützlich als kurzwirksamer Nitrovasodilatator. Relativ stabil in alkalischer Lösung (pH ≥; 10,0).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Ein Stickstoffoxid(NO)-Donator
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in alkalischer Lösung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). In wässrigen Lösungen instabil; direkt vor der Verwendung in H₂;O rekonstituieren. Alkalische Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate stabil.
Other Notes
Zhang, P., et al. 1996. Circulation94, 2235.
Hrabie, J.A., et al. 1993. J. Org. Chem.58, 1472.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
487952-10MG04055977200416