Merck
475911
Myeloperoxidase, polymorphnukleare Leukozyten des Menschen
A lysosomal enzyme that catalyzes oxidations by hydrogen peroxide, including MPO-chloride-mediated killing of microbes and tumor cells, inactivation of chemotactic factors, and cross-linking of proteins.
Synonym(e):
Myeloperoxidase, polymorphnukleare Leukozyten des Menschen, MPO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Specific activity:
150-200 units/mg protein
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specific activity
150-200 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble (volume is lot-specific and can be found on the product label)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
General description
Native, humane Myeloperoxidase aus polymorphnuklearen Leukozyten. Ein lysosomales Enzym, das Oxidationen durch Wasserstoffperoxid katalysiert, einschließlich der durch MPO-Chlorid vermittelten Abtötung von Mikroben und Tumorzellen sowie der Inaktivierung chemotaktischer Faktoren und Vernetzung von Proteinen. MPO katalysiert die Bildung von unterchloriger Säure, die Bakterien entweder durch Bindung des Halogenidions an intrazelluläre Bestandteile oder durch Oxidation von bakteriellen Lipiden und Proteinen abtötet.
Physical form
Lyophilisiert aus 100–700 mM NaCl, 50 mM Natriumacetatpuffer, pH-Wert 6,0.
Preparation Note
In 100 mM NaCl, 50 mM Natriumacetat, pH 6,0, weiter verdünnen. Das Enzym kann in Puffern mit niedriger Ionenstärke oder in destilliertem H₂O aus der Lösung ausfallen.
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C bzw. -70 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bzw. oder -70 °C bis zu 1 Jahr haltbar.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die 1,0 µmol H₂O₂ pro Minute bei 25 °C und pH 6,0 reduziert.
Nauseef, W.M., et al. 1998. J. Cell Biol.63, 264.
Maekawa, M., et al. 1994. Free Radic. Biol. Med. 16, 143.
Mulligan, M.S., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 1159.
Sharonov, B.P. und Churilova, I.V. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1129.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
475911-100UG04055977203103