Fortfahren mit
475838
Mifepriston
≥99% (titration), solid, progesterone and glucocorticoid receptor antagonist, Calbiochem®
Synonym(e):
Mifepriston
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H35NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 85,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Mifepriston, A cell-permeable synthetic steroid that acts as a potent antagonist of progesterone and glucocorticoid receptors.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6186
assay
≥99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
impurities
≤0.1% Steroid substances
color
yellow
solubility
ethanol: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H]2C[C@]3([C@H]([C@@H]4CCC5=CC(=O)CCC5=C42)CC[C@@]3(O)C#CC)C
InChI
1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
InChI key
VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
General description
Ein zellpermeables, synthetisches Steroid, das als potenter Antagonist von Progesteron- und Glukokortikoid-Rezeptoren wirkt. Berichten zufolge hemmt es die Funktion von P-Glykoprotein (P-gp) und moduliert die P-gp-vermittelte Arzneimittelresistenz herunter. Zudem zeigt es antiangiogene Wirkungen und unterdrückt die Produktion des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors (VEGF). Reguliert nachweislich die Expression von Fas und FasL in der Gebärmutterschleimhaut von Mäusen und von TRAIL in Prostatakrebszellen. Als Antioxidans bietet es Berichten zufolge Neuroprotektion gegen kontrollierte kortikale Auswirkungen (CCI) in CA1-Pyramidenzellen sowie gegen Aβ;-, H2O2- und glutamat-induzierte Schäden an HT22-Zellen des Hippocampus bei Mäusen.
Ein zellpermeables, synthetisches Steroid, das als potenter Antagonist von Progesteron- und Glukokortikoid-Rezeptoren wirkt. Hemmt die Funktion von P-Glykoprotein (P-gp) und moduliert die P-gp-vermittelte Arzneimittelresistenz herunter. Zeigt antiangiogene Wirkungen und unterdrückt die Produktion des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors (VEGF). Reguliert die Expression von Fas und FasL in der Gebärmutterschleimhaut von Mäusen und von TRAIL in Prostatakrebszellen. Als Antioxidans bietet es Neuroprotektion gegen kontrollierte kortikale Auswirkungen (CCI) in CA1-Pyramidenzellen sowie gegen Aβ;-, H2O2- und glutamat-induzierte Schäden an HT22-Zellen des Hippocampus bei Mäusen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Progesteron- und Glukokortikoid-Rezeptoren
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
McCullers, D.L., et al. 2002. Neuroscience109, 219.
Sidell, N., et al. 2002. Ann. N. Y. Acad. Sci.955, 159.
Gao, F., et al. 2001. Acta Pharmacol. Sin.22, 524.
Hyder, S.M., et al. 2001. Int. J. Cancer92, 469.
Lam, F.C., et al. 2001. J. Neurochem. 76, 1121.
Sridhar, S., et al. 2001. Cancer Res.61, 7179.
Behl, C., et al. 1997. Eur. J. Neurosci.9, 912.
Greb, R.R., et al. 1997. Hum. Reprod.12, 1280.
Gruol, D.J., et al. 1994. Cancer Res.54, 3088.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1443759M8046662035
Mifepriston United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1443759
Mifepriston
description
A cell-permeable synthetic steroid that acts as a potent antagonist of progesterone and glucocorticoid receptors.
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98%
description
U-73122, CAS 112648-68-7, inhibits agonist-induced phospholipase C activation (IC50 = 1-2.1 µM) in human platelets and neutrophils.
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mifepriston
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Are bovine chondrocytes effectively inhibited by Mifepristone? Additionally, what is the most effective blocker for progesterone receptors?
    1 answer
    1. Mifepristone is indeed recognized as a leading progesterone receptor blocker. For further information on selective progesterone receptor modulators, the following publications may provide useful references:
      1. Climacteric. 2018 Aug;21(4):375-379. doi: 10.1080/13697137.2017.1386650. Epub 2018 Jan 17. Titled "Selective progesterone receptor modulators: current applications and perspectives" PMID: 29338440
      2. Curr Opin Investig Drugs. 2006 Oct;7(10):882-90. Titled "Progesterone receptor antagonists" PMID: 17086932
      While our lab has not tested this compound on chondrocytes, a publication on the use of mifepristone on chondrocytes may be of interest:
      Growth Horm IGF Res. 2008 Dec;18(6):497-505. doi: 10.1016/j.ghir.2008.04.004. Epub 2008 Jun 2. Titled "IGF-I and not IGF-II expression is regulated by glucocorticoids in human fetal epiphyseal chondrocytes" PMID: 18515166