Merck
487870
p-Nitrophenyl-β-D-xylopyranosid
≥98% (TLC), β-D-xylosidase substrate, solid
Synonym(e):
p-Nitrophenyl-β-D-xylopyranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
p-Nitrophenyl-β-D-xylopyranosid, Substrate for the colorimetric assay of β-D-xylosidase. Also shown to disrupt proteoglycan biosynthesis in vivo.
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤0.05% p-nitrophenol
solubility
water: 40 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC2OCC(C(C2O)O)O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2
InChI key
MLJYKRYCCUGBBV-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrat für den kolorimetrischen β;-D-Xylosidase-Test. Außerdem stört es nachweislich die Proteoglykan-Biosynthese in vivo.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Haggerty, J.G. 1994. J. Cell Physiol. 158, 39.
Gressner, A.M. 1991. Cell. Mol. Biol. 37, 549.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3