Merck
445888
Metastin (45-54)
A decapeptide with C-terminally amidated LRF-motif that acts as a potent and selective agonist of AXOR12 and hOT7T175 (a novel human G-protein-coupled receptors).
Synonym(e):
Metastin (45-54)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C63H83N17O14
Molekulargewicht:
1302.44
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein Dekapeptid mit C-terminal amidiertem LRF-Motiv, das als potenter und selektiver Agonist von AXOR12 und hOT7T175 (einem neuen menschlichen G-Protein-gekoppelten Rezeptor) wirkt. Induziert einen Anstieg der intrazellulären Ca2+ Werte in CHO/h175 und CHO/AXOR12:Gqi5 Zellen und weist eine etwa 8-fach höhere Rezeptorbindungsaffinität (Ki = 42 pM) im Vergleich zu Metastin (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-445885&;#124;[/islink]">;445885<;/A>;) auf.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
AXOR12 und hOT7T175
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 42 pM für AXOR12 und hOT7T175
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
H-Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH₂;
Kotani, M., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 34631.
Ohtaki, T., et al. 2001. Nature411, 613.
Muir, A.I., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 28969.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
445888-1MG04055977204636