Merck
437725
Lipoxin A4, 15-epi
Lipoxin A4, 15-epi, CAS 171030-11-8, is an epimeric lipoxin A4 (Cat. No. 437720) analog that is more potent and metabolically stable than LXA4.
Synonym(e):
Lipoxin A4, 15-epi, LXA₄-15-epi, 15(R)-LXA₄, Aspirin-ausgelöste LXA₄, (5S,6R,15R)-5,6,15-Trihydroxy-7,9,13-trans-11-cis-Eicosatetraensäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
OC(C(O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C(O)CCCCC)CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-8-12-17(21)13-9-6-4-5-7-10-14-18(22)19(23)15-11-16-20(24)25/h4-7,9-10,13-14,17-19,21-23H,2-3,8,11-12,15-16H2,1H3,(H,24,25)/b6-4+,7-5+,13-9+,14-10+
InChI key
IXAQOQZEOGMIQS-CRSXNMAESA-N
General description
Achtung! Produkt enthält flüchtige Flüssigkeit. Das Produkt stets kühl halten.
Ein Analogon des Epimer-Lipoxins A4 (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-437720&;#124;[/islink]">;437720<;/A>;), das wirksamer und metabolisch stabiler ist als LXA4. Zeigt entzündungshemmende Eigenschaften und fungiert als „Stoppsignal“ für übermäßige Leukozytenmigration/-infiltration. Blockiert die TNF-α;-induzierte IL-8-Freisetzung in menschlichen Enterozyten. Es ist auch ein wichtiger Modulator der zahlreichen pharmakologischen Wirkungen von Aspirin.
Ein Analogon des Epimer-Lipoxins A4 (Katalognr. 437720), das wirksamer und metabolisch stabiler ist als LXA4. Zeigt entzündungshemmende Eigenschaften und fungiert als „Stoppsignal“ für übermäßige Leukozytenmigration/-infiltration. Blockiert nachweislich die TNF-α;-induzierte IL-8-Freisetzung in menschlichen Enterozyten. Nachweislich auch ein wichtiger Modulator der pharmakologischen Wirkung von Aspirin.
Achtung! Produkt enthält flüchtige Flüssigkeit; stets kühl halten.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Weist entzündungshemmende Eigenschaften auf
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
In Ethanol.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Wallace, J.L., and Fiorucci, S. 2003. Trends Pharmacol. Sci.24, 323.
Filep, J.G., et al. 2002. Adv. Exp. Med. Biol.507, 223.
Titos, E., et al. 1999. Am. J. Physiol.277, C870.
Gronert, K., et al. 1998. J. Exp. Med.187, 1285.
Maddox, J.F., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 6972.
Claria, J., et al. 1996. Mol. Med.2, 583.
Claria, J., and Serhan, C.N. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 9475.
Serhan, C.N., et al. 1995. Biochemistry34, 14609.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Entzündbar (J)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C