Merck
422689
Kir2.1 Inhibitor, ML133
The Kir2.1 Inhibitor, ML133, also referenced under CAS 185669-79-8, controls the biological activity of Kir2.1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Kir2.1 Inhibitor, ML133
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(C=C1)=CC=C1CNCC2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2
InChI
1S/C19H19NO/c1-21-18-11-9-15(10-12-18)13-20-14-17-7-4-6-16-5-2-3-8-19(16)17/h2-12,20H,13-14H2,1H3
InChI key
GIFYKGIODMXYNT-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler Kaliumblocker für das äußere Nierenmark (ROMK), der nachweislich den einwärts-gleichrichtenden Kaliumkanal hemmt, Kir2,1 (IC50 = 1,8 µ;M und 290 nM, bei pH 7,4 bzw. pH 8,5). Es weist eine geringe Selektivität gegenüber anderen Mitgliedern der Kir2,x-Familie auf, hat aber keine Wirkung auf Kir1,1 (IC50 >;300 µ;M) und zeigt eine schwache Aktivität für Kir4,1 und Kir7,1 (IC50 = 76 µ;M bzw. 33 µ;M). Berichten zufolge wurde es in 218 MLPCN-HTS-Kampagnen getestet, wobei es in nur zwei Tests, die nicht auf Kir2,1 basieren, Aktivität gezeigt hat. Außerdem zeigt es ein relativ sauberes Profil in einem Radioliganden-Bindungspanel von 68 GPCRs, Ionenkanälen und Transportern.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Lindsley, C.W., et al. 2011. ACS Chem. Biol.6, 845.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Polarized localization of phosphatidylserine in the endothelium regulates Kir2.1.
Ruddiman, et al.
JCI insight, 8 (2023)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
422689-5MG04055977187229