Merck
420291
IPTG, frei von tierischen Bestandteilen, hohe Reinheit
Inducer of β-D-galactosidase. Used in the stimulation of β-galactosidase in cellular systems in which dioxane would disrupt normal cell function. Contains no animal-derived products.
Synonym(e):
IPTG, frei von tierischen Bestandteilen, hohe Reinheit, Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
impurities
Dioxane, none detected
color
white to off-white
solubility
water: 100 mg/mL, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S([C@@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO)C(C)C
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
General description
Induktor der β;-D-Galactosidase. Wird zur Stimulation von β;-Galactosidase in Zellsystemen verwendet, in denen Dioxan die normale Zellfunktion beeinträchtigen würde. Enthält keine Produkte tierischen Ursprungs.
Application
  • Mobile-CRISPRi as a powerful tool for modulating Vibrio gene expression: Dieser Artikel befasst sich mit der Verwendung von Mobile-CRISPRi für die gezielte Genregulation bei Vibrio-Spezies und hebt mögliche Anwendungen in der mikrobiellen Genetik und biotechnologischen Innovationen hervor, einschließlich der Manipulation von Genexpressions-Signalwegen in IPTG-induzierten Systemen (Geyman et al., 2024).
  • A new Zymomonas mobilis platform strain for the efficient production of chemicals: In dieser Studie wird die Entwicklung eines Zymomonas-mobilis-Stamms beschrieben, der für eine verbesserte chemische Produktion entwickelt wurde. Dabei wird IPTG für die kontrollierte Expression von Stoffwechselwegen verwendet, was signifikante Auswirkungen auf die Produktion von Biokraftstoffen und die industrielle Biotechnologie aufzeigt (Frohwitter et al., 2024).
  • Biophysical characterization and insights into the oligomeric nature of CD2-associated protein: Die Studie liefert eine detaillierte biophysikalische Analyse des CD2-assoziierten Proteins mittels IPTG-induzierter Expression, um seine oligomere Struktur und Funktion in der zellulären Signaltransduktion aufzuzeigen, und bietet Einblicke in die Entwicklung therapeutischer Ziele (Qadri et al., 2024).
  • Effective delivery of anti-PD-L1 siRNA with human heavy chain ferritin (HFn) in acute myeloid leukemia cell lines: In dieser Forschungsarbeit werden IPTG-induzierbare Systeme verwendet, um die Verabreichung therapeutischer siRNA bei der Leukämiebehandlung zu untersuchen. Dabei wird das Potenzial von IPTG hinsichtlich einer Verbesserung der Wirksamkeit von Gentherapie-Ansätzen in der Onkologie nachgewiesen (Rajabinejad et al., 2024).
  • Heterologous expression of nattokinase in E. coli: Biochemical characterization and functional analysis of fibrin binding residues: In diesem Artikel wird die heterologe Expression von Nattokinase in E. coli beschrieben, die durch IPTG-Induktion ermöglicht wird. Der Schwerpunkt liegt auf den möglichen Anwendungen in der thrombolytischen Therapie und ihren biochemischen Eigenschaften, die für die medizinische Biochemie relevant sind (Jain et al., 2024).
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Lama, J., et al. 1992. Gene117, 185.
Zhang, Y. und Moss, B. 1991. Natl. Acad. Sci. USA88, 1511.
Rodriquez, J.F. und Smith, G.L. 1990. Nucleic Acids Res.18, 5347.
Date, T., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.151, 598.
Lee, S.G., et al. 1988. Biochemistry27, 2983.
Cho, S., et al. 1985. Biochem. Biophys. Res. Commun.128, 1268.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
420291-1GM04055977210835
420291-5GM07790788050108