Merck
420128
JNK-Inhibitor II
InSolution, ≥98%
Synonym(e):
InSolution JNK-Inhibitor II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8N2O
Molekulargewicht:
220.23
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow-brown
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein starker, zellpermeabler, selektiver und reversibler Inhibitor der c-Jun N-terminalen Kinase (JNK) (IC50 = 40 nM für JNK-1 und JNK-2 und 90 nM für JNK-3). Die Hemmung ist in Bezug auf ATP kompetitiv. Weist eine über 300-fach höhere Selektivität für JNK auf als ERK1 und p38-2 MAP-Kinasen. Hemmt die Phosphorylierung von c-Jun und blockiert die Expression von IL-2, IFN-γ;, TNF-α; und COX-2 in Zellen. Blockiert die IL-1-induzierte Akkumulation von Pospho-Jun und die Induktion der c-Jun-Transkription.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
JNK 1, JNK 2, JNK 3
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 40 nM für JNK-1 und JNK-2 und 90 nM für JNK-3
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 50 mM Lösung (5 mg/454 µ;l) des JNK-Inhibitors II (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-420119&;#124;[/islink]">;420119<;/A>;) in DMSO.
Preparation Note
Nach dem ersten Gebrauch für die kurzfristige Lagerung in Aliquote aufteilen und kühlen (4 °;C) oder für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C).
Other Notes
Bennett, B.L., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 13681.
Han, Z., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 73.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
420128-5MG04055977188066