Merck
420120
Juglon
≥95% (HPLC), PPlase inhibitor, solid
Synonym(e):
Juglon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.15
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Juglon, A highly selective cell-permeable, irreversible inhibitor of PPlases (peptidyl-prolyl cis/trans isomerases of the parvulin family).
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5269
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c2c(ccc1)C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H
InChI key
KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein hochselektiver, zellpermeabler, nicht reversibler Inhibitor von PPlasen (Peptidyl-Prolyl-cis/trans-Isomerasen der Parvulin-Familie). Bei anderen bekannten PPlase-Inhibitoren wie Cyclosporin A, FK506 und Rapamycin wurde die Hemmung der Parvulin-Familie von PPlasen nicht berichtet. Die Inaktivierung erfolgt nachweislich durch Zugabe von Thiolgruppen zu Juglon und nicht durch einen Redoxvorgang. Weist eine bakteriostatische und fungistatische Wirkung auf. Berichten zufolge ist es zytotoxisch für eukaryotische Zellen und blockiert es die Transkription mittels RNA-Polymerase II.
Juglon wurde ursprünglich aus den Nussschalen und Blättern von Walnussbäumen isoliert und gilt als hochselektiver, zellpermeabler und nicht reversibler Inhibitor der Parvulin-Familie von Peptidyl-Prolyl-cis/trans-Isomerasen (PPIase). Wirkt durch die kovalente Modifizierung der Sulfhydrylgruppen in den Zielenzymen. Weist bakteriostatische und fungistatische Eigenschaften sowie Zytotoxizität in eukaryotischen Zellen auf. Ebenso wird berichtet, dass es die Transkription in eukaryotischen Zellen mittels RNA-Ppolymerase I, II und III direkt blockiert, was anhand des nukleären Run-offs nachgewiesen wurde (IC50 = 7 µ;M, 7 µ;M bzw. 2 µ;M). Stört die Bildung von funktionellen Präinitiationskomplexen durch Modifizierung der Sulfhydrylgruppen, jedoch ohne signifikanten Einfluss auf die Initiation oder Elongation. Wirkt nicht hemmend auf Restriktionsendonukleasen oder T7-RNA-Polymerase.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
PPlasen (Peptidyl-Prolyl-cis/trans-Isomerasen der Parvulin-Familie)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Chao, S.H., et al. 2001. Nucleic Acids Res.29, 767.
Hennig, L., et al. 1998. Biochemistry37, 5953.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Juglon
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3