Fortfahren mit
40-285
Handgeführter magnetischer Trennblock für 96-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden oder konischen Mikrotiterplatten
This handheld magnetic plate washer efficiently removes liquid from 96-well plates for MILLIPLEX® assays by decanting or blotting.
Synonym(e):
Handheld plate washer, Magnetic bead washer, Manual assay washer, Multiplex bead wash tool
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
32039006
Manufacturer/tradename:
Milliplex®
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
shipped in
ambient
General description
Der handgeführte magnetische Trennblock bietet eine kostengünstige Option für die biomagnetische Trennung. Die Magnete befinden sich am Boden der Mikrotiterplatte und ziehen die Beads zur Wand der Wells. Der obere magnetische Rahmen ist aus weißem Polycarbonat gefertigt. Darunter befindet sich eine korrosionsresistente Stahlplatte, die sich auf einer Grundplatte aus Polypropylen befindet. Mit einem verstellbaren Klemmensystem können eine Vielzahl von Mikrotiterplatten am Trennblock befestigt werden. Ein O-Ring an der Grundplatte erleichtert das Greifen.
Application
Zur Verwendung mit MILLIPLEX MAP-Assays; spezifische Gebrauchsanweisungen können dem Produktprotokoll entnommen werden
Features and Benefits
  • Compact Design: The handheld magnetic separator block simplifies bead washing while ensuring reliable assay performance.
  • Optimized for MILLIPLEX® Assays: Specifically designed for multiplex assays, delivering consistent and reproducible results.
  • Versatile Compatibility: Compatible with 96-well flat bottom plates, offering flexibility across assay formats.
  • Cost-Effective Manual Operation: Provides a budget-friendly solution compared to automated washers, with easy setup and use.
  • Efficient Magetic Separation: Utilizes magnetic separation technology for effective bead capture and buffer exchange, preserving assay integrity.
Legal Information
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17-1007117-1007117-10071
manufacturer/tradename
Milliplex®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
detection method
-