Über diesen Artikel
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
—
Citations:
5
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
goat
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoelectrophoresis
Immunoprecipitation )
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Dieser schwer- und leichtkettenspezifische Ziegen-Anti-Maus-IgG-Antikörper ist zur Verwendung bei der Immunelektrophorese und Immunpräzipitation zum Nachweis von schwer- und leichtkettenspezifischem Maus-IgG validiert.
Immunaffinitätsgereinigter polyklonaler Ziegenantikörper. Erkennt Schwer- und Leichtketten von Maus-IgG.
Application
Immunoelectrophoresis Immunoprecipitation
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Other Notes
Monospezifisch für Maus-Immunglobulin G, schwere und leichte Ketten, was mittels Immunelektrophorese gegenüber normalem Mäuseserum ermittelt wurde. Ein Vergleich der Immunpräzipitationsanalyse mit Gesamtprotein zeigt, dass das Produkt 95–100 % aktiven Antikörper enthält. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 401211-1ML | 04055977188912 |