Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H10BrN3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
potency
210 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
green-yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1=CC2=C(N(C(/C(S3)=C/C4=CC=C(C5=CC=CC=C5C(O)=O)O4)=O)C3=N2)N=C1
InChI
1S/C20H10BrN3O4S/c21-10-7-14-17(22-9-10)24-18(25)16(29-20(24)23-14)8-11-5-6-15(28-11)12-3-1-2-4-13(12)19(26)27/h1-9H,(H,26,27)/b16-8-
InChI key
NMLOLMOZTQCQJF-PXNMLYILSA-N
General description
Ein zellpermeables Oxothiazol-Imidazo-Pyridinyliden-Benzoat, das die Aktivität der hämatopoetischen Protein-Tyrosin-Phosphatase (HePTP) (IC50 = 210 nM; Ki = 211 nM) kompetitiv blockiert und dadurch die anhaltende Hyperaktivierung von ERK1/2- und p38 MAP-Kinase (in OKT3-stimulierten Jurkat-TAg-T-Zellen bei 4 µ;M und in Maus-Leukozyten (3 mg/kg, intraperitoneal)) induziert, ohne Auswirkung auf MEK und Akt. Interagiert nachweislich mit der katalytischen Tasche der HePTP-Schleife und wirkt als pTyr-Mimetikum. Zeigt eine angemessene Selektivität gegenüber HePTP-H237A-, MKP-3-, VHR-, STEP-, PTP-SL-, PTP1B-, LYP-, TCPTP-, SHP1-, SHP2-, CD45- und PAR-Phosphatase (IC50 = 2,8, 5,2, 1,9, 6,3, 1,1, 1,7, 1,9, 1,0, 2,5, 1,1, 3,1 bzw. 73 µ;M). Weist eine höhere mikrosomale Stabilität auf (t1/2 = 50 Minuten in Rattenleber-Mikrosomen).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
HePTP/PTPN7
HePTP/PTPN7
Reversibel: ja
Sekundärziel
andere Phosphatasen
andere Phosphatasen
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 211 nM für HePTP
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Sergienko, E., et al. 2012. ACS Chem. Biol.7, 367.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 375645-10MG | 04055977212921 |