Merck
371708
Gβγ Modulator II, Gallein
A cell-permeable xanthene compound that binds to Gβγ with high affinity (Kd ~400 nM derived from a surface plasma resonance binding study using Gβ1γ2) and blocks Gβγ-dependent cellular activities.
Synonym(e):
Gβγ Modulator II, Gallein, 4,5-Dihydroxyfluorescein, Dihydrat, 2-(3,4,5-Trihydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)-benzoesäure, Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12O7 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
burgundy
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C3(c4c(c(c(cc4)O)O)Oc5c3ccc(c5O)O)c2c(cccc2)C1=O
InChI
1S/C20H12O7/c21-13-7-5-11-17(15(13)23)26-18-12(6-8-14(22)16(18)24)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,21-24H
InChI key
PHLYOKFVXIVOJC-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Xanthen-Verbindung, die mit hoher Affinität an Gβ;γ; bindet (Kd ~400 nM aus einer Oberflächenplasmonenresonanz-Analyse der Bindung unter Verwendung von Gβ;1γ;2) und Gβ;γ;-abhängige Zellaktivitäten blockiert. Weist Berichten zufolge sowohl bei intraperitonealer als auch bei oraler Verabreichung in-vivo eine prophylaktische Wirksamkeit gegen die Carrageen-induzierte Neutrophilen-Rekrutierung und Gewebeschwellung bei einem Mausmodell mit Pfotenschwellung auf.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Lehmann, D.M., et al. 2008. Mol. Pharmacol.73, 410.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
371708-5MG04055977213904