Merck
347436
GGACK
≥80% (HPLC), Urokinase inhibitor, solid
Synonym(e):
GGACK, Glu-Gly-Arg-Chlormethylketon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H25ClN6O5
Molekulargewicht:
392.84
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
GGACK, An irreversible inhibitor of urokinase (IC50 1 µM) and Factor Xa.
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein nicht reversibler Inhibitor von Urokinase (IC50 <;1 µ;M) und Faktor Xa.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Urokinase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: <;1 µ;M gegen Urokinase
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar. Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Stammlösung vermeiden.
Other Notes
H-Glu-Gly-Arg-CMK
Kettner, C., and Shaw, E. 1979. Biochim. Biophys. Acta569, 31.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
347436-5MG04055977193206