Merck
346299
D(+)Glucosamin, Hydrochlorid
Synonym(e):
D(+)Glucosamin, Hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO5 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.17 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99% (by Assay)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].NC(C(O)C(O)C(O)CO)C=O.[H+]
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H
InChI key
CBOJBBMQJBVCMW-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
346299-100GM04055977213973