Über diesen Artikel
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
storage condition
OK to freeze
solubility
soluble (DMSO (20 mg/ml) or Ethanol (20 mg/ml))
storage temp.
−20°C
General description
A cell-permeable aminopropanediol immunosuppressive agent that displays lymphocyte sequestration properties. Reported to be phosphorylated by sphingosine kinase to FTY720-P, which has been shown to potently stimulate GTPγS binding activity in S1P-transfected CHO cells (EC50 = 210 pM, 4.9 nM, 4.3 nM, and 1 nM for S1P1, S1P3, S1P4 and S1P5, respectively).
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 344597-10MG | 04055977214796 |