Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
IgG, IgA, IgM, Factor H, Factor B, Factor P, C3, C4, or albumin, trace
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Nativer Faktor I aus menschlichem Serum. Glykoprotein, bestehend aus zwei nicht-identischen disulfid-gebundenen Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von 50 kDa (α;) und 38 kDa (β;). Es kommt in normalem menschlichem Serum mit einer Konzentration von etwa 34 µ;g/ml vor. Eine Serinprotease, die zur Substrat-Spaltung einen Protein-Cofaktor benötigt. Faktor H oder Faktor I vermitteln die Spaltung von C3b. C4-bindendes Protein oder Komplementrezeptor CR1 können als der Cofaktor fungieren, der für die Factor-I-vermittelte Spaltung von C4b benötigt wird.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In PBS, pH-Wert 7,2.
Preparation Note
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Other Notes
Solol-Celigny, P., et al. 1982. Clin. Exp. Immunol. 47, 197.
Pangburn, M.K., et al. 1977. J. Exp. Med. 146, 257.
Pangburn, M.K., et al. 1977. J. Exp. Med. 146, 257.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 341280-250UG | 04055977215588 |