Merck
245-M
Indigo Carmine
HARLECO® For staining cytoplasm, negri bodies and connective tissue
Synonym(e):
Indigo Carmine, Carmine Blue
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H8N2Na2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.35
Colour Index Number:
73015
UNSPSC Code:
41116130
EC Index Number:
212-728-8
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>340 °C (decomposition)
solubility
1 g/L
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
InChI key
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Application
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for staining cytoplasm, negri bodies and connective tissue. Can be mixed with Eosin Y as a counterstain to hematoxylin for staining vaginal smears.
HARLECO® For staining cytoplasm, negri bodies and connective tissue
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13