Fortfahren mit
236020
Etomoxir
≥98% (HPLC), solid, CPT-1 inhibitor
Synonym(e):
Etomoxir, R(+)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-Oxiran-2-Carboxylsäure-Natriumsalzhydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18ClO4 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.74
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Etomoxir, A cell-permeable, irreversible, and stereospecific compound that is shown to inhibit carnitine palmitoyltransferase (CPT)-1 and DGAT activity in the mitochondria of rat heart H9c2 myoblastic cells.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL (or water)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].Clc1ccc(cc1)OCCCCCC[C@]2(OC2)C(=O)[O-]
InChI
1S/C15H19ClO4.Na/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);/q;+1/p-1/t15-;/m1./s1
InChI key
RPACBEVZENYWOL-XFULWGLBSA-M
General description
Etomoxir (ETO), an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase I (CPT1), primarily impacts fatty acid oxidation. It is an epoxide-based medium-chain fatty acid used to study the biological effects of mitochondrial fatty acid β-oxidation. ETO shifts energy metabolism from fatty acids to glucose oxidation. Its mechanism of action involves reducing the transport of non-esterified fatty acids (NEFA) into the mitochondrial matrix, which subsequently reduces the substrate available for β-oxidation.
Application
Etomoxir has been used in:
  • the evaluation of long-chain fatty acid respiration in neonatal mouse cardiomyocytes using SeaHorse instrument[1]
  • cell stimulation experiments to study its effects on fatty acid oxidation in metabolic syndrome-associated synoviocytes[2]
  • Seahorse assays to assess fatty acid oxidation in cultured cells by inhibiting carnitine palmitoyltransferase I (CPT1)[3]
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1905329600P0039
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
desiccated
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etomoxir
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c