Merck
236015
COX-2-Inhibitor V, FK3311
The COX-2 Inhibitor V, FK3311, also referenced under CAS 116686-15-8, controls the biological activity of COX-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonym(e):
COX-2-Inhibitor V, FK3311, 4ʹ-Acetyl-2ʹ-(2,4-Difluorphenoxy)methansulfonanilid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13F2NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.33
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
ethanol: 15 mg/mL, DMSO: 30 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)F)Oc2c(ccc(c2)C(=O)C)N[S](=O)(=O)C
InChI
1S/C15H13F2NO4S/c1-9(19)10-3-5-13(18-23(2,20)21)15(7-10)22-14-6-4-11(16)8-12(14)17/h3-8,18H,1-2H3
InChI key
DIIYLGZNZGPXRR-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables und oral verfügbares Sulfonanilid, das als COX-2-selektiver nichtsteroidaler Entzündungshemmer (NSAID) fungiert. Weist in vitro bei der Inhibition der LPS-induzierten TxB2-Produktion (IC50 = 316 nM bei menschlichen einkernigen Zellen) eine um den Faktor 500 höhere Wirksamkeit auf als bei der Inhibition der nicht induzierten/konstitutiven (IC50 = 160 µ;M bei menschlichen Thrombozyten) TxB2-Produktion und kann in vivo effektiv Schäden an Hundelebern und Rattenlungen aufgrund einer Reperfusion nach warmer Ischämie lindern.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Otani, Y., et al. 2007. J. Invest. Surg.20, 175.
Sunose, Y., et al. 2001. Transplant Proc.33, 862.
Grossman, C.J., et al. 1995. Inflamm. Res.44, 253.
Nakamura, K., et al. 1993. Chem. Pharm. Bull.41, 2050.
Tsuji, K., et al. 1992. Chem. Pharm. Bull.40, 2399.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CDS000937-100MG04061828953240
236015-5MG04055977217155