Fortfahren mit
236005
COX-1-Inhibitor, FR122047
The COX-1 Inhibitor, FR122047, also referenced under CAS 130717-51-0, controls the biological activity of COX-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonym(e):
COX-1-Inhibitor, FR122047, FR 122047, 1-[(4,5-Bis(4-Methoxyphenyl-2-Thiazoyl)Carbonyl]-4-Methylpiperazin, Hydrochlorid, 4,5-Bis(4-Methoxyphenyl-2-[(1-Methylpiperazin-4-yl)Carbonyl]Thiazol, Hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25N3O3S · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
423.53 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
pale yellow
solubility
1 M HCl: 2 mg/mL, water: 4 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1c4ccc(cc4)OC)c3ccc(cc3)OC)C(=O)N2CCN(CC2)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C23H25N3O3S.ClH/c1-25-12-14-26(15-13-25)23(27)22-24-20(16-4-8-18(28-2)9-5-16)21(30-22)17-6-10-19(29-3)11-7-17;/h4-11H,12-15H2,1-3H3;1H
InChI key
YWMAVHIKOAOSFM-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein starker, zellpermeabler und selektiver Inhibitor von COX-1 (IC50 = 28 nM; menschliches rekombinantes COX-1). Weist keine signifikante COX-2-Hemmung auf (IC50 = 65 µ;M, menschliches rekombinantes COX-2). Oral aktiv und weist in chemischen nozizeptiven Tiermodellen analgetische Eigenschaften auf. Zudem wurden entzündungshemmende Wirkungen und die Unterdrückung der Prostaglandin-E2-Werte und Thromboxan-2-Werte bei Kollagen-induzierter Arthritis in Ratten berichtet. Über 100 Mal stärkere Wirkung als Aspirin bei der Hemmung der von Arachidonsäure und Collagen induzierten Thrombozytenaggregation bei Menschen und Meerschweinchen.
Eine zellpermeabler, trisubstituierte Thiazolverbindung, die als starker und selektiver Inhibitor von COX-1 (IC50 = 28 nM und 65 µ;M für menschliches rekombinantes COX-1 bzw. COX-2) fungiert. Weist eine etwa 2.300-fach höhere Selektivität zur Hemmung von COX-1 gegenüber COX-2 auf. Oral aktiv und weist analgetische, thrombozytenhemmende und entzündungshemmende Eigenschaften auf.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
COX-1, COX-2
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 28 nM und 65 µ;M für menschliches rekombinantes COX-1 und COX-2
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Ochi, T., and Goto, T. 2002. Br. J. Pharmacol.135, 782.
Ochi, T., et al. 2000. Eur. J. Pharmacol.391, 49.
Tanaka, A., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1189.
Dohi, M., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol.243, 179.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F7553124030444252
description
The COX-1 Inhibitor, FR122047, also referenced under CAS 130717-51-0, controls the biological activity of COX-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
description
≥98% (HPLC), powder
description
The Akt Inhibitor XIII, Isozyme-Selective, Akti2-1/2 controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The MMP-9/MMP-13 Inhibitor I, also referenced under CAS 204140-01-2, controls the biological activity of MMP-9/MMP-13. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (mixture of regioisomers, HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated (hygroscopic), protect from light, OK to freeze
storage condition
-
storage condition
protect from light, OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)