Merck
233105
CL-82198
A selective inhibitor of MMP-13 (IC50 = 10 µM).
Synonym(e):
CL-82198
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22N2O3 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.37 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
light yellow
solubility
water: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N3(CCOCC3)CCCCNC(=O)c1[o]c2c(c1)cccc2
InChI
1S/C17H22N2O3.ClH/c20-17(16-13-14-5-1-2-6-15(14)22-16)18-7-3-4-8-19-9-11-21-12-10-19;/h1-2,5-6,13H,3-4,7-12H2,(H,18,20);1H
InChI key
PIOACXKZWXHBRB-UHFFFAOYSA-N
General description
A selective inhibitor of MMP-13 (IC50 = 10 µM) that does not appear to act by chelating Zn2+. Binds within the entire S1′ pocket of MMP-13, docking with the morpholine ring adjacent to the catalytic zinc atom. Does not inhibit MMP-1, MMP-9, and TACE.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
MMP-13
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 10 µM against MMP-13
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Chen, J.M., et al. 2000. J. Am. Chem. Soc.122, 9648.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
233105-5MG04055977217629