Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H21Br2NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
555.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(/C(CN(CC1=CC=CC=C1)C/2)=C/C3=CC=C(O)C(Br)=C3)C2=C\C4=CC(Br)=C(O)C=C4
InChI key
KNMFTTWVELIVCC-CLVAPQHMSA-N
General description
Eine zellpermeable (Bis-Benzyliden)piperidinon-Verbindung, die als selektiver Inhibitor gegen die CARM1/PRMT4-Argininmethyltransferase-Aktivität dient (IC50 = 7,1 µmol/l mit PABP1 als Substrat). Hemmt PRMT3 nur bei deutlich höheren Konzentrationen (um 70 % und 62 % mit 100 µmol/l Inhibitor unter Verwendung von NPL3 bzw. rpS2 als Substrat), zeigt jedoch nur eine geringe Wirkung gegen PRMT1, PRMT5, PRMT6 (IC50 >100 µmol/l) oder vier HKMT (<20%ige Hemmung gegen DOTL1, G9a, SET7 oder Suv39H1 mit 100 µmol/l Inhibitor). Hemmt die durch PSA-Promotor vermittelte Reportertranskription in LNCaP-Zellen auf dosisabhängige Weise (um 74 % und 97 % mit 4 bzw. 6 µmol/l Inhibitor).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
PRMT4
PRMT4
Reversibel: ja
Sekundärziel
SET7
SET7
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: CARM1-vermittelte Methylierung gegenüber PRMT1 und SET7 (IC₅₀ = 7,1, 63 bzw. 943 µmol/l).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Cheng, D., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 4928.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Macheng Lu et al.
Oncology reports, 51(1) (2023-11-24)
Ribosome production factor 2 homolog (RPF2) plays an important role in the life processes of ribosomal biogenesis; however, the function and mechanism of RPF2 in tumors are unclear. The present study demonstrated that RPF2 expression is involved in chemoresistance in
Ricardo de Matos Simoes et al.
Nature cancer, 4(5), 754-773 (2023-05-27)
Clinical progress in multiple myeloma (MM), an incurable plasma cell (PC) neoplasia, has been driven by therapies that have limited applications beyond MM/PC neoplasias and do not target specific oncogenic mutations in MM. Instead, these agents target pathways critical for
Yiming Cheng et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 34, 102063-102063 (2023-11-29)
Ferroptosis is an iron-catalyzed form of regulated cell death that results from the accumulation of lipid peroxidation products and reactive oxygen species to a lethal content. However, the transcriptional regulation of ferroptosis is not well understood. Sorafenib, a standard drug
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 217531-10MG | 04055977219388 |