Merck
200016
Nα-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester, Hydrochloride
Substrate for bromelain, ficin, kallikrein, papain, subtilisin, thrombin, and trypsin.
Synonym(e):
Nα-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester, Hydrochloride, BAEE, HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.36
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C15H22N4O3.ClH/c1-2-22-14(21)12(9-6-10-18-15(16)17)19-13(20)11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3,(H,19,20)(H4,16,17,18);1H
InChI key
HIXDELXKSSLIKB-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for bromelain, ficin, kallikrein, papain, subtilisin, thrombin, and trypsin.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for bromelain, ficin, kallikrein, papain, subtilisin, thrombin, and trypsin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Fadnavis, N.W., et al. 1998. Biochimie80, 1025.
Glazer, A.N. 1967. J. Biol. Chem. 242, 433.
Schwert, G., et al. 1955. Biochim. Biophys. Acta 16, 570.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
200016-5GM04055977206173