Merck
1.93271
Kaliumhydrogenphthalat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Potassium hydrogen phthalate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KHC8H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.22
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
ACS reagent
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Packaging
1.93271.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumhydrogenphthalat
flash_point_f
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1