Merck
1.93203
Mercury(II) chloride
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Mercury(II) chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Hg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
Grade:
ACS reagent
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[Hg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Packaging
1.93203.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93203.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury(II) chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7487-94-7
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)