Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Natives Apolipoprotein E aus Humanplasma. Eine Komponente von VLDL und einer Unterklasse von HDL. In normalem Plasma liegt es in Konzentrationen von 50 µg/ml vor. Dient als Ligand für LDL-Rezeptoren, wo es am Transport und der Umverteilung von Cholesterin und anderen Lipiden beteiligt ist. Es ist auch an Immunregulation und Zellwachstumsdifferenzierung beteiligt. Hemmt die durch Mitogen eingeleitete Proliferation von T-Lymphozyten und die Modulation der Differenzierung von glatten Muskelzellen.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 50 mmol/l NH₄HCO₃, pH-Wert 8,0.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Other Notes
Kelly, M.E., et al. 1994. Cell Immunol. 159, 124.
Mahley, R.W. 1988. Science 240, 622.
Rall, S.C., et al. 1986. Methods Enzymol. 128, 273.
Mahley, R.W. 1988. Science 240, 622.
Rall, S.C., et al. 1986. Methods Enzymol. 128, 273.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 178468-50UG | 04055977205169 |