Merck
178456
Apolipoprotein B, Humanplasma, Lipoprotein niedriger Dichte
Native apolipoprotein B from human plasma. It is a dominant protein constituent of LDL and VLDL. Acts as a ligand for LDL receptor, directing clearance of LDL from plasma to the liver.
Synonym(e):
Apo B, Apo B-100
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natives Apolipoprotein B aus Humanplasma. Wird in der Leber hergestellt und ist ein dominanter Proteinbestandteil von LDL, liegt jedoch auch in VLDL vor. Ligand für den LDL-Rezeptor, der die Clearance von LDL aus Plasma in die Leber steuert. Dient in Enzymreaktionen als Co-Faktor. Mittlere Serumkonzentration: 950 µg/ml Höhere Werte wurden bei familiärer Hyperlipidämie, Adipositas und Diabetes festgestellt.
Physical form
Aus 50 mmol/l Na₂CO₃, 50 mmol/l NaCl, 10 mmol/l Natriumdesoxycholat, pH-Wert 10,0, lyophilisiert.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Das chargenspezifische Rekonstitutionsvolumen entnehmen Sie bitte dem Produktetikett.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Jiang, X.C., et al. 2001. Nat. Med.1, 847.
Zhou, M., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 25220.
Sivaram, P., et al. 1993. J. Biol. Chem.269, 9409.
Sato, R., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 11880.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
178456-500UG04055977222517