Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Species reactivity:
Saccharomyces cerevisiae, mouse, rat, human, rabbit, pig, bovine
Technique(s):
RNA extraction: suitable (nuclear function kit), immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, RNA extraction, WB
Citations:
15
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Level
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, mouse, rat, human, rabbit, pig, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
RNA extraction: suitable (nuclear function kit), immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Application
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Regelmäßig mittels Immunblot an Säureextrakten von HeLa-Zellen, die mit Natriumbutyrat behandelt wurden, geprüft.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an Säureextrakten von HeLa-Zellen, die mit Natriumbutyrat behandelt wurden, geprüft.
Other Notes
Anti-Acetyl-Histon H4 (Lys5)
Anti-Acetyl-Histon H4 (Lys8)
Anti-Acetyl-Histon H4 (Lys12)
Anti-Acetyl-Histon H4 (Lys16)
Anti-Acetyl-Histon H4 (Lys8)
Anti-Acetyl-Histon H4 (Lys12)
Anti-Acetyl-Histon H4 (Lys16)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
T F Motheo et al.
Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene, 52 Suppl 2, 103-107 (2016-12-28)
Post-translational modifications of histones, such as acetylation, are involved in regulating chromatin remodelling and gene expression. Proper in vitro maturation (IVM) of canine oocytes, for many reasons, is up to now inefficient. This study aimed to evaluate the post-translational histone
Shigeki Iwase et al.
FEBS letters, 580(13), 3129-3135 (2006-05-11)
BHC80 is a component of BRAF-HDAC complex (BHC) involved in transcriptional repression of neuron-specific genes in non-neuronal cells. However, BHC80 is present in both neuronal and non-neuronal cells. To explore the physiological importance of BHC80 in vivo, and the precise
Senthil Raja Jayapal et al.
The Journal of biological chemistry, 285(51), 40252-40265 (2010-10-14)
Terminal differentiation of mammalian erythroid progenitors involves 4-5 cell divisions and induction of many erythroid important genes followed by chromatin and nuclear condensation and enucleation. The protein levels of c-Myc (Myc) are reduced dramatically during late stage erythroid maturation, coinciding
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 17-211 | 04053252584794 |