Merck
17-10258
ChIPAb+ FOXA2 - durch ChIP validiertes Antikörper- und Primer-Set
from mouse
Synonym(e):
Hepatocyte nuclear factor 3-beta, HNF-3-beta, HNF-3B, Forkhead box protein A2, Transcription factor 3B, TCF-3B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, ICC, WB
Citations:
3
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
clone
monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Alle ChIPAb+-Antikörper werden einzeln (jede Charge, jedes Mal) für die Chromatin-Immunpräzipitation validiert. Jedes ChIPAb+-Antikörper-Set enthält Kontrollprimer (jede Charge wurde durch qPCR geprüft), um Ihre IP-Ergebnisse im stellenspezifischen Kontext biologisch zu validieren. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, ChIP-Protokolle zu validieren, wenn sie unseren Antikörper in Ihrem Chromatin-Kontext nutzen. Jedes Set enthält außerdem einen Negativkontrolle-Antikörper, um die Spezifizität der ChIP-Reaktion zu gewährleisten.
Das ChIPAb+-FOXA2-Set enthält den FOXA2-Antikörper, ein normales Maus-IgG und Kontrollprimer, die eine 138-bp-Region des ChIP-Primers, Maus-Hnf4α-Verstärker amplifizieren. FOXA2 und die Negativkontrollen werden in skalierbarer „je ChIP“-Reaktionsgröße geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von FOXA2-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
Das auch als Hepatozyten-nukleärer Faktor 3-beta (HNF3b) bekannte Forkhead-Box-Protein A2 (Foxa2) gehört zur Forkhead-Klasse der DNA-Bindungsproteine. Diese Familie von Transkriptionsfaktoren beeinflusst die Genexpression in endodermal gewonnenem Gewebe wie Lunge, Leber, Magen, Pankreas und Darm. Foxa2 wurde auch in ektodermal gewonnenem Gewebe wie Niere, Gebärmutter und Vagina sowie in Bläschendrüsen und Koagulationsdrüsen während der Entwicklung nachgewiesen. Mehrere Studien zeigen, dass FOXA-Proteine die Bindung mehrerer Zellkernrezeptoren an ihre entsprechenden Ziele auf kontextabhängige Weise erleichtern und dadurch an verschiedenen Funktionen beteiligt sind, einschließlich Zellerhaltung, Differenzierung, Metabolismus und Organogenese. Abnormale Funktionen von FOXA-Proteinen sind auf Krankheitszustände wie Diabetes und Morbus Parkinson zurückzuführen.
~50 kDa gemessen
Immunogen
Rekombinantes Protein, das humanem FOXA2 entspricht.
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Daten einer repräsentativen Charge.
Beschalltes Chromatin aus Mäuselebergewebe (5 mg Gewebeäquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 4 µl normalem Maus-IgG oder 4 µl Anti-FOXA2 und dem Magna ChIP G Kit (Katalognr. 17-611) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von mit FOXA2 assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern, Maus-Hnf4α-Verstärker als positive Stelle und Maus-Hnf4α-Promotor als negative Stelle verifiziert. (Abbildung 2) Die Daten werden als prozentuale Eingabe jeder IP-Probe relativ zur Chromatin-Eingabe für jedes Amplikon und jede ChIP-Probe wie angegeben dargestellt.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP A (Katalognr. 17-409) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Western-Blot-Analyse:
Daten einer repräsentativen Charge.
HepG2-Zelllysat wurde mit Anti-FOXA2 (1:500-Verdünnung) untersucht. Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Maus-IgG-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem veranschaulicht.
Der Pfeil zeigt FOXA2 (~50 kDa). (Abbildung 3)
Dieses Set aus ChIP-validiertem ChIPAb+-FOXA2-Antikörper und Primer enthält praktischerweise den Antikörper und die spezifischen Kontroll-PCR-Primer.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Packaging
25 Assays je Set. Empfohlene Verwendung: 4 μl Antikörper je Chromatin-Immunpräzipitation (abhängig vom biologischen Kontext).
Physical form
Anti-FOXA2 (Maus, monoklonal). Ein Fläschchen mit 100 µl aufgereinigtem monoklonalem Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %. Bei -20 °C aufbewahren.
Konzentration: 0,175 mg/ml
Normales Maus-IgG. Ein Fläschchen mit 125 µg aufgereinigtem Maus-IgG in 125 µl Lagerpuffer mit 0,1 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
ChIP-Primer, Maus-Hnf4α-Verstärker. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μmol/l jedes Primers, spezifisch für den Maus-Hnf4α-Verstärker. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: TTC CAG CTG CCT TTA TCT CCC TGT
REV: TCT CCA CAC ATG TCC AGC AGC CT
Format: Aufgereinigt
Protein G
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis: Ein Abfall der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Chromatin-Immunpräzipitation:
Daten einer repräsentativen Charge.
Beschalltes Chromatin aus Mäuselebergewebe (5 mg Gewebeäquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 4 µl normalem Maus-IgG oder 4 µl Anti-FOXA2 und dem Magna ChIP® G Kit (Katalognr. 17-611) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von FOXA2-assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern, Maus-Hnf4α-Verstärker verifiziert (Abbildung 1).
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP G (Katalognr. 17-409) oder EZ-ChIP (Katalognr- 17-371).
Kontrolle
Einschließlich normales Maus-IgG und für Maus Hnf4α-Verstärker spezifische Primer.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
Elizabeth D Wederell et al.
Nucleic acids research, 36(14), 4549-4564 (2008-07-10)
Foxa2 (HNF3 beta) is a one of three, closely related transcription factors that are critical to the development and function of the mouse liver. We have used chromatin immunoprecipitation and massively parallel Illumina 1G sequencing (ChIP-Seq) to create a genome-wide
Ingo Burtscher et al.
International journal of molecular sciences, 22(7) (2021-04-04)
Nkx6-1 is a member of the Nkx family of homeodomain transcription factors (TFs) that regulates motor neuron development, neuron specification and pancreatic endocrine and β-cell differentiation. To facilitate the isolation and tracking of Nkx6-1-expressing cells, we have generated a novel
Shuai Gao et al.
Nature genetics, 52(10), 1011-1017 (2020-09-02)
FOXA1 functions as a pioneer transcription factor by facilitating the access to chromatin for steroid hormone receptors, such as androgen receptor and estrogen receptor1-4, but mechanisms regulating its binding to chromatin remain elusive. LSD1 (KDM1A) acts as a transcriptional repressor
Global Trade Item Number
SKUGTIN
17-1025804053252756542