Fortfahren mit
1.67529
Dip Tube(PVDF)for Sulfuric acid in 25 l fassett
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 317,00
€ 237,75
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
€ 237,75
Listenpreis€ 317,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
no temp limit
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.675281.675211.67585
description
-
description
-
description
-
description
pkg of 180 L (Combi-containers)
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)