Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
LiChroCART™ 55-2, suitable for HPLC
parameter
250 bar pressure
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
column L × I.D.
5.5 cm × 2 mm
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.50226).
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChroCART™ 55-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?