Fortfahren mit
1.50012
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 125 mm × 4.6 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
Synonym(e):
Hibar HPLC Column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hibar® 125-4,6, suitable for HPLC
parameter
400 bar pressure
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
column L × I.D.
12.5 cm × 4 mm
separation technique
supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.500091.004241.50182
separation technique
supercritical fluid (SFC)
separation technique
supercritical fluid (SFC)
separation technique
supercritical fluid (SFC)
separation technique
supercritical fluid (SFC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
parameter
400 bar pressure
parameter
400 bar pressure
parameter
400 bar pressure
parameter
400 bar pressure
column L × I.D.
12.5 cm × 4 mm
column L × I.D.
15 cm × 4 mm
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hibar® 125-4,6