Direkt zum Inhalt
1.46786
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Absetzplatten
Sodium thiosulfate, Tween®, Lecithin, Histidine, ICR plate, irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonym(e):
TSA, Sojabohnen-Caseinaufschluss-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Composition:
Histidine , Lecithin , Sodium thiosulfate , Tween®
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
irradiated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
composition
Histidine , Lecithin , Sodium thiosulfate , Tween®
plate diam.
90 mm
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Trypton-Soja-Agar + LTHTh sedi.-ICR in 90-mm-Sedimentationsplatten (nicht verschließbar) wurden zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen entwickelt. Es ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die Formulierung des Soja-Casein-Pepton-Mediums enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Das osmotische Gleichgewicht wird durch Natriumchlorid aufrechterhalten und das Medium enthält zusätzlich Pyruvat, um eine effiziente Inaktivierung von Wasserstoffperoxidrückständen zu gewährleisten. Lecithin, Polysorbat 80 (Tween®), Histidin und Natriumthiosulfat sind Enthemmer, um Desinfektionsmittel mit Wirkstoffen wie Alkohol (70 % Ethanol oder Isopropylalkohol), Aldehyd, Chloriten, Dichlorisocyanurat, Glucoprotamin, Peressigsäure, Phenolen, quartären Ammoniumverbindungen und Biguaniden zu neutralisieren.
Application
Trypton-Soja-Agar (TSA, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Das Medium wird für das Umfeldmonitoring durch Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen angewendet.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)