Merck
1.46769
m-Green Agar
ReadyPlate, plate diam. 55 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, for yeasts, for molds
Synonym(e):
Schaufuss-Pottinger-Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
ISO
Quality Segment
sterility
sterile
form
plate
shelf life
9 mo.
feature
ready-to-use
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
ReadyPlate
plate diam.
55 mm
density
1.09 g/cm3
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
ReadyPlate Agarplatten sind stapelbare, speziell konzipierte Platten, die dazu beitragen, die Sicherheit während der Handhabung, des Transports und der Inkubation zu erhöhen. ReadyPlate Agarplatten haben einen Durchmesser von 55 mm. Das Medium m-Grün-Agar wird zum Nachweis von Hefen und Pilzen in Getränken verwendet. Die Formulierung ist reich an Nährstoffen, und der niedrige pH-Wert von 4,6 ± 0,2 ermöglicht ein ausgezeichnetes Pilzwachstum. Pepton und Hefeextrakt liefern Stickstoff, Vitamine, Mineralien und Aminosäuren, die essenziell für das Wachstum sind. Dextrose ist ein fermentierbares Kohlenhydrat, das Kohlenstoff und Energie liefert. Magnesiumsulfat, Thiamin und Diastase (eine Mischung amylolytischer (Stärke-)Enzyme) liefern wichtige Ionen, Mineralien und Nährstoffe. Bromocresol-Grün dient als pH-Indikator und erleichtert die Visualisierung und Auszählung von Pilzkolonien. Die Kolonien haben aufgrund der Diffusion von Bromocresol-Grün in die Kolonien ein grünes Erscheinungsbild.
Application
m-Grün-Agar ist ein Komplexmedium für die Kultivierung und Isolierung zahlreicher Hefen und Schimmelpilze in Wasserproben und Getränken.
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146769002004054839166228