14-670-M
TSSK1 Protein, active, 10 µg
About This Item
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Beschreibung
protein target TSSK1
Aufgereinigt durch
(Ni2+/NTA-agarose)
Methode(n)
activity assay: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... TSSK1B(83942)
Allgemeine Beschreibung
COFACTOR: Magnesium.
SIZE: 367 amino acids; 41618 Da
PTM: Autophosphorylated.
SIMILARITY: SwissProt: Q9BXA7 ## Belongs to the protein kinase superfamily. Ser/Thr protein kinase family. & Contains 1 protein kinase domain.
Verpackung
Qualität
Physikalische Eigenschaften
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable