Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
250 mL
Bottle filling volume:
90 mL
Feature:
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.3
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
270 days
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
composition
Lecithin , Tween®
packaging
box of 6 bottles
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
90 mL
pH
7.3
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Tryptische Soja-Bouillon mit Enthemmern ist ein universelles und sehr nahrhaftes Komplettmedium, das das Wachstum eines breiten Spektrums von aeroben und fakultativ anaeroben Mikroorganismen, einschließlich Pilzen, fördert. Die neutralisierenden Additive Polysorbat (Tween®) 80 und Lecithin kehren die wachstumshemmende Wirkung der meisten Desinfektionsmittel und Antiseptika um. Lecithin in Kombination mit Polysorbat 80 ist wirksam gegen quaternäre Ammoniakverbindungen, amphotere Tenside, Benzamidine, Chlorhexidine und Dequadin. Polysorbat 80 inaktiviert Benzylalkohol, Carbanilide, Dichlorbenzylalkohole, Benzoesäure, p-Hydroxybenzoesäure und ihre Ester, Phenole, Phenylethylalkohole und Solbrole (PHB-Ester).
Application
CASO-Bouillon mit LT wird zur Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen aeroben Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen bei vorhandenen Desinfektionsmittelrückständen eingesetzt. Dieses Medium ist zum Prüfen von sterilen und nicht sterilen Substanzen, Präparationen und Produkten konzipiert.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und geprüft, um die Arzneibuchanforderungen zu erfüllen. Unsere Medien und Spüllösungen für die Sterilitätsprüfung werden unter kontrollierten Umweltbedingungen in einem gemäß ISO 9001 zertifizierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wieder einem strengen Qualitätssicherungs(QC)-Verfahren unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CASO-Bouillon
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1464840006 | 04027269265212 |