Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
EP 2.6.13
Quality Segment
description
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
shelf life
12 mo.
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
200 mL
pH
7.0
application(s)
cosmetics
storage temp.
2-25°C
General description
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung ist für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten bestimmt. Der geringe Peptongehalt sorgt zusammen mit dem in der Lösung enthaltenen Phosphatpuffer und Natriumchlorid für die Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit vorhandener Mikroorganismen, ohne deren Wachstum zu fördern.
Application
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung wird für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten wie Lösungen für die Probenvorbereitung und -verdünnung sowie für Waschlösungen verwendet.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien gewährleisten höchste Qualität sowie zuverlässige Tests und werden gemäß den geltenden Arzneibuchanforderungen formuliert und getestet. Unsere Medien werden unter kontrollierten Umweltbedingungen in einem gemäß ISO 9001 zertifizierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einer strengen Qualitätskontrolle (QC), einschließlich pH-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstest, unterzogen. Unsere Fertigungsmethode gewährleistet, dass unsere Nährmedien und Spüllösungen äußerst klar sind, wodurch eine höhere Genauigkeit erzielt und die Gefahr einer falschen Auswertung oder falscher Ergebnisse deutlich verringert wird.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Culture Media for compendial methods
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1464190006 | 04027269271473 |