Merck
1.46372
MacConkey-Bouillon
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red scew cap with 3 loci, pack of 6 bottles, for Escherichia coli
Synonym(e):
Bouillon-Medium G, MacC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
250 mL
Bottle filling volume:
100 mL
Feature:
closure type Red scew cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.13, USP 62
Ph:
7.3
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.13, USP 62
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type Red scew cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
pack of 6 bottles, single packed of (100 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.3
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms, enterobacteriaceae
General description
Die MacConkey-Bouillon enthält Gallensalze, die das Wachstum grampositiver Bakterien hemmen, während das Wachstum der meisten gramnegativen Bakterien gefördert wird. Bakterien, die Laktose zu Säuren abbauen, induzieren im Medium einen Farbwechsel von violett zu gelb, was durch den pH-Indikator Bromkresolpurpur angezeigt wird, der im Vergleich zu Neutralrot eine reduzierte Hemmung aufweist.
Application
MacConkey-Bouillon ist für die Anreicherung von Enterobacteriaceae und den Nachweis von Escherichia coli in pharmazeutischen Produkten bestimmt.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien gewährleisten höchste Qualität sowie zuverlässige Tests und werden gemäß den geltenden Arzneibuchanforderungen formuliert und getestet. Unsere Medien werden unter kontrollierten Umweltbedingungen in einem gemäß ISO 9001 zertifizierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einer strengen Qualitätskontrolle (QC), einschließlich pH-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstest, unterzogen. Unsere Fertigungsmethode gewährleistet, dass unsere Nährmedien und Spüllösungen äußerst klar sind, wodurch eine höhere Genauigkeit erzielt und die Gefahr einer falschen Auswertung oder falscher Ergebnisse deutlich verringert wird.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MacConkey-Bouillon
wgk
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146372000604027269267902