Fortfahren mit
1.46352
ReadyTube® Hefeextrakt-Agar
ReadyTube®, bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 10 bottles
Synonym(e):
YE agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106225
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
ISO 6222
Quality Segment
form
solid
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
box of 10 bottles
manufacturer/tradename
ReadyTube®
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.2 ( in H2O)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
water monitoring
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
ReadyTube® ist ein gebrauchsfertiges Medium, das die höchste Qualitätsstufe und Vertrauen in die Tests bietet, da es die Genauigkeit verbessert und das Risiko falscher Ergebnisse signifikant verringert. ReadyTube® Hefeextrakt-Agar ist ein hochgradig nährendes Medium, das für die Keimzählung von Mikroorganismen in Wasser empfohlen wird. Diese Medien enthalten Hefeextrakt und Pepton, um stickstoffhaltige Verbindungen, Vitamin-B-Komplex und andere Wachstumsnährstoffe bereitzustellen. Die Hefeextrakt-Agar-Formulierung entspricht ISO 6222, den Prüfstämmen gemäß ISO 11133 und wird von einem durch ISO 17025 akkreditierten Labor freigegeben.
Application
ReadyTube® Hefeextrakt-Agar ist ein nährstoffreiches Medium, das die Wiederfindung eines breiten Spektrums von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen aus Wasserproben ermöglicht. Es findet Anwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Legal Information
READYTUBE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.461211.13116CCW4703
form
solid
form
-
form
granular
form
solid
suitability
nonselective for
suitability
(Enumeration of culturable microorganisms)
suitability
molds, yeasts
suitability
bacteria
agency
ISO 6222
agency
ISO 6222
agency
ISO 6222, USDA-FSIS
agency
ISO 6222
application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
water monitoring
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
7.2 ( in H2O)
pH
7.2 ( in H2O)
pH
-
pH
7.2±0.2 (25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ReadyTube® Hefeextrakt-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2