Merck
1.46175
Gepufferte NaCl-Peptonlösung mit LTH
Histidine, Tween®, Lecithin 3 g, tube capacity 17 mL, tube filling volume 9 mL, closure type, Yellow scew cap with 2 loci, pack of 100 tubes
Synonym(e):
Gepuffertes kochsalzhaltiges Peptonwasser mit Neutralisator, gepuffertes Natriumchlorid-Pepton mit 0,3 % Lecithin, 3 % Tween und 0,1 % Histidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106229
Feature:
closure type Yellow scew cap with 2 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.13
Ph:
7.0
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
EP 2.6.13
Quality Segment
description
For the microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type Yellow scew cap with 2 loci, ready-to-use
composition
Histidine , Lecithin, 3 g , Tween®
packaging
pack of 100 tubes
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
tube capacity
17 mL
tube filling volume
9 mL
pH
7.0
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Dank der Kombination aus geringem Peptongehalt, Phosphatpuffer und Natriumchlorid kann gepufferte NaCl-Peptonlösung die Lebensfähigkeit vorhandener Mikroorganismen aufrecht erhalten, ohne ihr Wachstum zu fördern. Die neutralisierenden Zusatzstoffe Lecithin, Polysorbat 80 (Tween® 80) und Histidin kehren die wachstumshemmende Wirkung der meisten Desinfektionsmittel und Antiseptika um. Histidin ist neutralisierend wirksam gegen Formaldehyd und Formaldehyd-freisetzende Mittel. Lecithin in Kombination mit Tween® 80 ist wirksam gegen quartäre Ammoniumverbindungen, amphotere Tenside, Benzamidine, Chlorhexidine und Dequadin. Tween® 80 inaktiviert Benzylalkohol, Carbanilide, Dichlorbenzylalkohole, Benzoesäure, p-Hydroxybenzoesäure und ihre Ester, Phenole, Phenylethylalkohole und Solbrole (PHB-Ester).
Application
Gepufferte NaCl-Peptonlösung wird für die mikrobiologische Untersuchung von nicht-sterilen pharmazeutischen Produkten in Gegenwart von Desinfektionsmittelresten verwendet.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testsicherheit. Sie werden so formuliert und getestet, dass sie die Anforderungen der Pharmakopöe erfüllen. Medien für Sterilitätstests und Spüllösungen werden in einem nach ISO 9001 zertifizierten Produktionszentrum mit kontrollierter Umgebung hergestellt. Jede Charge durchläuft ein striktes Qualitätskontrollverfahren (QK), einschließlich pH-, Sterilitäts- und Wachstumsprüfungen. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Transparenzstufe für unsere Medien und Spülflüssigkeiten; es verbessert so die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146175010004027269272746