14-503-M
PKCβI Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human PKCβ. For use in Kinase Assays.
About This Item
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
100
300
Rekombinant
expressed in Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 78 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)