Wichtige Dokumente
14-480-M
Sigma-Aldrich
Rsk2/MAPKAP-Kinase 1b-Protein, aktiv, 10 µg
Active, recombinant human RSK2, full-length with an N-terminal His6 tag between Met1 & Pro2, for use in Kinase Assays.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
100
300
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 88 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... RPS6KA3(6197)
Allgemeine Beschreibung
Rekombinante humane RSK2 von voller Länge mit einem N-terminalen His6-Tag zwischen Met1 und Pro2
Verpackung
Auch in einer Größe von 250 µg erhältlich. Rufen Sie an und geben Sie Katalognr. 14-480M durch, um Preise und Verfügbarkeit zu erfahren, wenn Sie die 250-µg-Größe bestellen.
Qualität
Das MAPKAP-Kinase 2-Substratpeptid
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yiguo Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 278(15), 12650-12659 (2003-02-04)
Phosphorylation at Ser(727) is known to be required for complete activation of STAT3 by diverse stimuli including UV irradiation, but the kinase(s) responsible for phosphorylating STAT3 (Ser(727)) is still not well discerned. In the present study, we observed that activation