Fortfahren mit
1.30110
HY-LiTE® Thermal Printer Paper Roll
Thermal roll paper for printing readings taken from HY-LiTE® 2 luminometers
Synonym(e):
Thermal printer paper, Printer paper roll, Replacement thermal roll paper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 rolls
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,10
12 rolls
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
14111818
€ 64,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Thermal roll paper for printing readings taken from HY-LiTE® luminometers
compatibility
for use with HY-LITE instrument with built-in recorder (1.30100.0301)
storage temp.
no temp limit
General description
HY-LiTE® thermal printer paper roll is an additional accessory of HY-LiTE® 2 luminometers with built-in and external USB printer. The HY-LiTE® test system provides an easy-to-use, rapid and reliable method to assess the quality of cleaning processes in food and beverages production plants. It quantitatively measures ATP by a specific reaction with luciferase. The emitted bioluminescence is detected by the HY-LiTE® luminometer. The thermal printer paper is used for printing ATP test results taken from HY-LiTE® 2 luminometers.
Application
HY-LiTE® thermal printer paper roll is an accessory of HY-LiTE® 2 luminometers used for printing ATP test results.
Legal Information
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.32406MT72456MT11600388
compatibility
for use with HY-LITE instrument with built-in recorder (1.30100.0301)
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
description
Thermal roll paper for printing readings taken from HY-LiTE® luminometers
description
-
description
-
description
-
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13