Merck
12-509
Anti-Maus-IgG(H+L)-Antikörper der Ziege, Rhodamin-Konjugat
Upstate®, from goat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
TRITC conjugate, rhodamine conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
FACS, ICC, IF, IHC
Citations:
4
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
TRITC conjugate, rhodamine conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Anti-Maus-IgG (H+L)-Antikörper der Ziege, Rhodamin-Konjugat weist Werte von Maus-IgG (H+L) nach und wurde zur Verwendung in FC, IF, IC und IH publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Physical form
0,02 mol/l Kaliumphosphatase, pH-Wert 7,2, 150 mmol/l NaCl, 0,01 % Natriumazid und 10 mg/ml BSA
Preparation Note
Lyophilisiert: Bei 4 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Rehydriert: Bei -20 °C 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunmikroskopie, Durchflusszytometrie oder FACS-Analyse sowie anderen antikörperbasierten Fluoreszenzassays, die Konstanz über alle Chargen hinweg erfordern, beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3